Learn More
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-pipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidine is used as an intermediate in the manufacture of various substances such as pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(-)-3-amino-1-Boc-pipéridine est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de diverses substances telles que les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
(R)-(-)-3-amino-1-Boc-pipéridine est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de diverses substances telles que les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidine |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2735 |
Rotation optique | −28° (Neat) |
Poids de la formule | 200.28 |
Pourcentage de pureté | 98% |