Learn More
Isocyanate de (R)-(-)-3-méthyl-2-butyle, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15449149
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-3-Methyl-2-butyl isocyanate
CAS 745783-84-0
Densité 0.88
Point d’ébullition 124°C
Point d’éclair 28°C (82°F)
Formule moléculaire C6H11NO
Indice de réfraction 1.411
Numéro MDL MFCD05664086
Quantité 1 g
Numéro UN UN3080
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Synonyme r---3-methyl-2-butyl isocyanate, 2r-2-isocyanato-3-methylbutane, r---3-methyl-2-butylisocyanate
Clé InChI UCSWKSXDJYECKQ-ZCFIWIBFSA-N
Rotation optique −29° (c=1 in Dichloromethane)
SMILES CC(C)C(C)N=C=O
Nom IUPAC (2R)-2-isocyanato-3-méthylbutane
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
CID PubChem 7018273
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté 97%