Learn More
(R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812511
57.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
22677-21-0
C4H7NO2
101.11
MFCD00273364
IOGISYQVOGVIEU-GSVOUGTGSA-N
r-4-hydroxypyrrolidin-2-one, r-+-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, r-4-hydroxy-2-pyrrolidone, 4r-4-hydroxypyrrolidin-2-one, r-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, 4r-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, r-4-hydroxy-pyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 4-hydroxy-, 4r, r-+-4-hydroxy-2-pyrrolidone, rhpd
185505
(4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-one
O[C@H]1CNC(=O)C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
22677-21-0
C4H7NO2
101.11
MFCD00273364
IOGISYQVOGVIEU-GSVOUGTGSA-N
r-4-hydroxypyrrolidin-2-one, r-+-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, r-4-hydroxy-2-pyrrolidone, 4r-4-hydroxypyrrolidin-2-one, r-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, 4r-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, r-4-hydroxy-pyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 4-hydroxy-, 4r, r-+-4-hydroxy-2-pyrrolidone, rhpd
185505
(4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-one
O[C@H]1CNC(=O)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Point de fusion 155°C to 156°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 1 g
Rotation spécifique 59.4
Poids de la formule 101.11
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.