Learn More
Alfa Aesar™ (R)-(-)-glycidyl butyrate 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L18557.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 60456-26-0 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11389405
  • 85.09€ / 5g
Expédition estimée
20-05-2021
Identifiants chimiques
60456-26-0
144.17
YLNSNVGRSIOCEU-ZCFIWIBFSA-N
2724536
CCCC(=O)OCC1CO1
C7H12O3
MFCD00075120
r-glycidyl butyrate, r---glycidyl butyrate, r-oxiran-2-ylmethyl butyrate, 2r-oxiran-2-yl methyl butanoate, r-glycicyl butanoate, butanoic acid, 2r-oxiranylmethyl ester, butyric acid r-glycidyl ester, 2r-oxiran-2-ylmethyl butanoate, 2r oxiran-2-yl methyl butanoate
butanoate de [(2R)-oxiran-2-yl]méthyl
Spécification
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
85°C (185°F)
1.428
5g
C7H12O3
5246881
YLNSNVGRSIOCEU-ZCFIWIBFSA-N
butanoate de [(2R)-oxiran-2-yl]méthyl
2724536
98%
1.018
−31° (Neat)
90°C (19mmHg)
60456-26-0
MFCD00075120
r-glycidyl butyrate, r---glycidyl butyrate, r-oxiran-2-ylmethyl butyrate, 2r-oxiran-2-yl methyl butanoate, r-glycicyl butanoate, butanoic acid, 2r-oxiranylmethyl ester, butyric acid r-glycidyl ester, 2r-oxiran-2-ylmethyl butanoate, 2r oxiran-2-yl methyl butanoate
CCCC(=O)OCC1CO1
144.17
144.17
Vidéos
FDS Documents