Learn More
Acide (R)-(-)- mandélique 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001290
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
611-71-2
C8H8O3
152.15
MFCD00064251
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, --mandelic acid, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
11914
CHEBI:17656
acide (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétique
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
611-71-2
C8H8O3
152.15
MFCD00064251
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, --mandelic acid, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
11914
CHEBI:17656
acide (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétique
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Mandelic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 130°C à 135°C
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Beige-jaune à blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire C6H5CH(OH)CO2H
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-Mandelic acid