Learn More
Hydrate de (R)-α-méthylphénylalanine, 98 %, 98 % ee, ACROS Organics™
Catalog Number p-4259028
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
17350-84-4
C10H13NO2·xH2O
197.23
HYOWVAAEQCNGLE-SNVBAGLBSA-N
r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, alpha-methyl-d-phenylalanine, alpha-methyl-d-phe, 2r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, a-benzyl-d-ala, d-alpha-methyl phenylalanine, h-alpha-me-d-phe-oh, r-2-amimo-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, alpha-benzyl-d-ala
7023409
Acide (2R)-2-amino-2-méthyle-3-phénylpropanoïque
CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
17350-84-4
C10H13NO2·xH2O
197.23
HYOWVAAEQCNGLE-SNVBAGLBSA-N
r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, alpha-methyl-d-phenylalanine, alpha-methyl-d-phe, 2r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, a-benzyl-d-ala, d-alpha-methyl phenylalanine, h-alpha-me-d-phe-oh, r-2-amimo-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, alpha-benzyl-d-ala
7023409
Acide (2R)-2-amino-2-méthyle-3-phénylpropanoïque
CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
Nom chimique ou matériau (R)-α-Methylphenylalanine hydrate
Note relative au nom 98% ee
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >233°C
Couleur Blanc à jaune
Excès énantiomérique 98.0% min.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 100 mg
Rotation spécifique 18
Poids de la formule 197.23
Pourcentage de pureté 98%,98% ee
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • (R)-alpha-Methylphenylalanine hydrate