Learn More
Hydrate de (R)-α-méthylphénylalanine, 98 %, 98 % ee, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 441291000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 17350-84-4 Poids : 0.05010kg
Quantité 100mg
Code produit. 11905381
  • 84.89€ / 100mg
Expédition estimée
27-04-2021
Identifiants chimiques
17350-84-4
197.23
r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, alpha-methyl-d-phenylalanine, alpha-methyl-d-phe, 2r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, a-benzyl-d-ala, d-alpha-methyl phenylalanine, h-alpha-me-d-phe-oh, r-2-amimo-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, alpha-benzyl-d-ala
Acide (2R)-2-amino-2-méthyle-3-phénylpropanoïque
C10H13NO2·xH2O
HYOWVAAEQCNGLE-SNVBAGLBSA-N
7023409
CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
Spécification
(R)-α-Methylphenylalanine hydrate
Authentic
Blanc à jaune
100mg
17350-84-4
100.0
C10H13NO2·xH2O
HYOWVAAEQCNGLE-SNVBAGLBSA-N
Acide (2R)-2-amino-2-méthyle-3-phénylpropanoïque
7023409
Poudre
98.0% min.
18
>233°C
98% ee
97.5
97.5% min. (HPLC)
r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, alpha-methyl-d-phenylalanine, alpha-methyl-d-phe, 2r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, a-benzyl-d-ala, d-alpha-methyl phenylalanine, h-alpha-me-d-phe-oh, r-2-amimo-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, alpha-benzyl-d-ala
CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
197.23
197.23
98%,98% ee
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • (R)-alpha-Methylphenylalanine hydrate
FDS Documents