Learn More
(R)-N-acétyl-α-allylglycine, 98 %, 98 % ee, ACROS Organics™
Catalog Number 11905531
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
121786-40-1
C7H11NO3
157.17
QTNLDKHXFVSKCF-ZCFIWIBFSA-N
2r-2-acetamidopent-4-enoic acid, ambotzaaa1953, r-n-acetyl-alpha-allylglycine ee, r, ?-2-acetylamino-4-pentenoic acid, rac-2r-2-acetamidopent-4-enoic acid, r-n-alpha-acetyl-allylglycineee
41097732
acide (2R)-2-acétamidopent-4-énoïque
CC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
121786-40-1
C7H11NO3
157.17
QTNLDKHXFVSKCF-ZCFIWIBFSA-N
2r-2-acetamidopent-4-enoic acid, ambotzaaa1953, r-n-acetyl-alpha-allylglycine ee, r, ?-2-acetylamino-4-pentenoic acid, rac-2r-2-acetamidopent-4-enoic acid, r-n-alpha-acetyl-allylglycineee
41097732
acide (2R)-2-acétamidopent-4-énoïque
CC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Nom chimique ou matériau (R)-N-Acetyl-α-allylglycine
Note relative au nom 98% ee
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 101°C to 106°C
Couleur Blanc à jaune
Excès énantiomérique 98.0% min.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 500 mg
Rotation spécifique -8.3
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté 98%,98% ee
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • (R)-N-Acetyl-alpha-allylglycine