Learn More
(R)-(-)-N-néopentyl-1-phényl-2-(1-pipéridinyl)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047311
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
153837-28-6
C18H30N2
274.452
MFCD06795639
RUWFXOINQANLGF-KRWDZBQOSA-N
r-2,2-dimethyl-n-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl propan-1-amine, r---n-neopentyl-1-phenyl-2-1-piperidinyl ethylamine, 1r-1-phenyl-2-piperidylethyl 2,2-dimethylpropyl amine, 2,2-dimethylpropyl 1r-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl amine, 1r-n-2,2-dimethylpropyl-1-phenyl-2-piperidinoethanamine, 2,2-dimethyl-n-1r-1-phenyl-2-piperidin-1-ylethyl propan-1-amine
7577799
2,2-diméthyl-N-[(1R)-1-phényl-2-pipéridine-1-yl]propan-1-amine
CC(C)(C)CNC(CN1CCCCC1)C2=CC=CC=C2
153837-28-6
C18H30N2
274.452
MFCD06795639
RUWFXOINQANLGF-KRWDZBQOSA-N
r-2,2-dimethyl-n-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl propan-1-amine, r---n-neopentyl-1-phenyl-2-1-piperidinyl ethylamine, 1r-1-phenyl-2-piperidylethyl 2,2-dimethylpropyl amine, 2,2-dimethylpropyl 1r-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl amine, 1r-n-2,2-dimethylpropyl-1-phenyl-2-piperidinoethanamine, 2,2-dimethyl-n-1r-1-phenyl-2-piperidin-1-ylethyl propan-1-amine
7577799
2,2-diméthyl-N-[(1R)-1-phényl-2-pipéridine-1-yl]propan-1-amine
CC(C)(C)CNC(CN1CCCCC1)C2=CC=CC=C2
(R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (R)-(-)-N-néopentyl-1-phényl-2-(1-pipéridinyl)éthylamine est un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine
Point de fusion 36°C to 40°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3259
Beilstein 6957993
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −90° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 274.45
Pourcentage de pureté 97%