Learn More
Chlorure de (R,R)-(-)-N,N’-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidène)-1,2-cyclohexanediaminomanganèse(III), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10017352
31.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
138124-32-0
MFCD02101664
YRVXCOIDMFNGIJ-SEILFYAJSA-M
1r,2r---1,2-cyclohexanediamino-n,n'-bis 3,5-di-t-butylsalicylidene manganese iii chloride r,r-jacobsen cat.
131675872
2,4-ditert-butyl-6-[[[(1R,2)-2-[(3,5-ditert-butyl-6-oxocyclohexa-2,4-dién-1-ylidène)méthylamino]cyclohexyl]amino]méthylidène]cyclohexa-2,4-dién-1-one ; manganèse ; chlorure
CC(C)(C)C1=CC(=CNC2CCCCC2NC=C3C=C(C=C(C3=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C.[Cl-].[Mn]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
138124-32-0
MFCD02101664
YRVXCOIDMFNGIJ-SEILFYAJSA-M
1r,2r---1,2-cyclohexanediamino-n,n'-bis 3,5-di-t-butylsalicylidene manganese iii chloride r,r-jacobsen cat.
131675872
2,4-ditert-butyl-6-[[[(1R,2)-2-[(3,5-ditert-butyl-6-oxocyclohexa-2,4-dién-1-ylidène)méthylamino]cyclohexyl]amino]méthylidène]cyclohexa-2,4-dién-1-one ; manganèse ; chlorure
CC(C)(C)C1=CC(=CNC2CCCCC2NC=C3C=C(C=C(C3=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C.[Cl-].[Mn]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 330°C to 332°C
Couleur Marron à jaune
Analyse élémentaire 96.0 % min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C36H52ClMnN2O2
Quantité 1 g
Merck Index 15, 5300
Poids moléculaire (g/mol) 635.21
Poids de la formule 635.21
Forme physique Le liquide peut développer une certaine turbidité ou former un précipité