Learn More
Saint-Gobain Tubulure à vide R3603
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure pour pompe Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon R-3603 supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Marque: Saint-Gobain ACF1S1505-C
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Transparente pour permettre de voir une possible accumulation de l’huile de la pompe susceptible d’endommager l’équipement. Les parois très épaisses peuvent résister à un vide complet de759 mmHg à 23°C et de 686 mmHg à 60°C. Ne gonfle pas en cas d’accumulation de l’huile de la pompe à vide. Grâce à une faible pression de vapeur, elle est adaptée aux applications sous vide jusqu’à 10 mmHg à 17 mmHg à 21°C. Idéale pour les tests analytiques de gaz et de vapeurs, elle convient également à une utilisation dans la fabrication de manomètres.Spécification
Tygon | |
1,5 mm | |
759 mmHg à 80°C |
15 m | |
1/boîte |