Learn More
ACROBiosystems Rabbit OX40 / TNFRSF4 / CD134 Protein, Fc Tag
387.09€ - 2262.06€
Spécification
Poids moléculaire 47.3 kDa
Source Rabbit O x 40, Fc Tag (O x 0-R5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 19 - Gln 208 (Accession # O02764).
Immunogène Ala 19 - Gln 208
Conditions de stockage -20°C
Alias de gène TNFRSF4,OX40,CD134,OX40L receptor,ACT35,TXGP1L
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15877407
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
OX0-R5254-1MG
1 mg
2262.06€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
15867407
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
OX0-R5254-100UG
100 μg
387.09€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 4 (TNFRSF4) is also known as ACT35 antigen, OX40L receptor, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor, CD antigen CD134, OX40. OX40 / TNFRSF4 contains four TNFR-Cys repeats. TNFRSF4 is receptor for TNFSF4 / OX40L / GP34 and can interacts with TRAF2, TRAF3 and TRAF5.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 47.3 kDa. As a result of different glycosylation, the protein migrates as 48 kDa and 68 kDa under reducing (R) condition, and 120-135 kDa under non-reducing (NR
Spécification
Spécification
47.3 kDa
Ala 19 - Gln 208
TNFRSF4,OX40,CD134,OX40L receptor,ACT35,TXGP1L
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>85% as determined by SDS-PAGE
Rabbit O x 40, Fc Tag (O x 0-R5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 19 - Gln 208 (Accession # O02764).
-20°C
OX40
Rabbit
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Immune Checkpoint Proteins