Learn More
RABGAP1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène RABGAP1
Concentration 233 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16832764
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14223-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
16822764
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14223-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
Description
The RABGAP1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RABGAP1. This antibody recognizes human antigen. The RABGAP1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
RABGAP1
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Human
IgG
233 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
23637