Learn More
Atrow™ Portoir
Marque: Atrow™ 840108
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
Portoir en acier avec revêtement Rilsan™ blanc• Bonne résistance chimique
• Supporte des températures jusqu'à 100°C
• Portoir Rilsan
Spécification
10 x 10 | |
172 mm | |
55 mm |