Learn More
Atrow™ Portoir
Marque: Atrow™ 854038
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.12600kg
Description
Portoir en acier avec revêtement Rilsan™ blanc• Bonne résistance chimique
• Supporte des températures jusqu'à 100°C
• Portoir Rilsan
Spécification
Revêtement Rilsan blanc | |
4 x 3 | |
Tube à essai court de 16, 18 et 20 mm de diamètre | |
65 mm |
Portoir | |
Tubes (12) | |
100 mm |