missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 25 mm Shelf Height

Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.

Marque:  Tenak™ TE15466

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12448230

  • 172.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • À utiliser dans des congélateurs verticaux
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Fabrication en aluminium
Spécification

Spécification

25 mm
Congélateurs armoires
12 x 5
450 x 135 x 318 mm
Plaques de microtitration (60)
Aluminium
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions