Learn More
RAD21 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RAD21 |
---|---|
Concentration | 0.43 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16845365
|
Proteintech
27071-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16835365
|
Proteintech
27071-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a nuclear protein that regulates transcriptional elongation and pre-mRNA splicing. The encoded protein interacts with the hyperphosphorylated C-terminal domain of RNA polymerase II via multiple FF domains, and with the pre-mRNA splicing factor SF1 via a WW domain. Alternative splicing results in multiple transcripts variants encoding different isoforms.Spécification
RAD21 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O60216 | |
5885 | |
RAD21 Fusion Protein Ag25481 | |
Primary | |
-20°C | |
RAD21 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
hHR21, HR21, HRAD21, KIAA0078, MCD1, Nuclear matrix protein 1, NXP 1, NXP1, RAD21, RAD21 homolog (S. pombe), SCC1, SCC1 homolog | |
RAD21 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |