Learn More
Shamrock™ Ruban de signalisation pour substances radioactives²
12.80€ - 74.80€
Spécification
Type de produit | Ruban de signalisation pour substances radioactives |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Longueur (métrique) | 12 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11725773
|
Shamrock™
SRA-2 |
Jaune |
74.80€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11795763
|
Shamrock™
SRA-4 |
Rouge, Jaune |
68.40€
12m |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11715773
|
Shamrock™
SRA-10 |
Rouge |
12.80€
12m |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Signalisation radioactivité• Ruban
• radioactif
• Ruban adhésif matière radioactive
• Ruban adhésif matière radioactive
Spécification
Ruban de signalisation pour substances radioactives | |
1 de chaque | |
12 mm |