Learn More
Vitlab™ Bécher avec graduation
Utilisez ces béchers en PP pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers gradués à échelle gravée VITLAB™ sont dotés d’une poignée ergonomique et d’une échelle en relief, facile à lire. Le bec verseur est conçu pour fonctionner correctement et avec précision ; les gouttes indésirables sont pratiquement éliminées.
9.15€ - 192.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PP |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavables |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11867890
|
Vitlab™
441941 |
500 ml |
103.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10504522
|
Vitlab™
442941 |
1000 ml |
44.60€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10681412
|
Vitlab™
443941 |
2000 ml |
90.25€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10036892
|
Vitlab™
444941 |
3000 ml |
128.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10332422
|
Vitlab™
445941 |
5000 ml |
192.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10261441
|
Vitlab™
442941 |
1000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10528071
|
Vitlab™
445941 |
5000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10455391
|
Vitlab™
443941 |
2000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Bécher en polypropylène très transparent
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
- Autoclavable à 121°C (2 bar) selon la norme DIN EN 285
Spécification
Transparent | |
Bécher | |
Oui | |
Échelle gravée |
PP | |
Autoclavables | |
DIN EN 285 |