missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Rat CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, Llama Fc Tag&Llama Fc Tag (MALS verified)
423.38€ - 3108.82€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001101610.1/NP_037301.1 |
---|---|
Poids moléculaire | 40.8 kDa (CD3E) & 40.9 kDa (CD3D) |
Source | Rat CD3E&CD3D; Heterodimer Protein, Llama Fc Tag&Llama; Fc Tag (CDD-R5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 21 - Asp 103 (CD3E) & Phe 22 - Gly 106 (CD3D) (Accession # D4A5M2-1 (CD3E) & P19377-1 (CD3D)). |
Immunogène | Gln 21 - Asp 103 (CD3E) & Phe 22 - Gly 106 (CD3D) |
Conditions de stockage | -20°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17266140
|
ACROBiosystems
CDD-R5257-100UG |
100 μg |
423.38€
100µg |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17276140
|
ACROBiosystems
CDD-R5257-1MG |
1 mg |
3108.82€
1mg |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
T-cell surface glycoprotein CD3 delta & CD3 epsilon chain, also known as CD3D & CD3E or CD3D&CD3E respectively, are single-pass type I membrane proteins. CD3D, together with CD3- epsilon(CD3E) , CD3-gamma and CD3-zeta, and the T-cell receptor alpha/beta and gamma/delta heterodimers, forms the T cell receptor-CD3 complex. T cell receptor-CD3 complex plays an important role in coupling antigen recognition to several intracellular signal-transduction pathways.
Rat CD3E&CD3D Heterodimer Protein, Llama Fc Tag&Llama Fc Tag is produced by co-expression of CD3E and CD3D, has a calculated MW of 40.8 kDa (CD3E) and 40.9 kDa (CD3D). Subunit CD3E is fused with a llama IgG2b Fc tag at the C-terminus and subunit CD3D is fSpécification
NP_001101610.1/NP_037301.1 | |
Rat CD3E&CD3D; Heterodimer Protein, Llama Fc Tag&Llama; Fc Tag (CDD-R5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 21 - Asp 103 (CD3E) & Phe 22 - Gly 106 (CD3D) (Accession # D4A5M2-1 (CD3E) & P19377-1 (CD3D)). | |
-20°C | |
CD3E & CD3D | |
Rat | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
Bio-Markers & CD Antigens |
40.8 kDa (CD3E) & 40.9 kDa (CD3D) | |
Gln 21 - Asp 103 (CD3E) & Phe 22 - Gly 106 (CD3D) | |
CD3E & CD3D,CD3 delta & CD3 epsilon,CD3 delta / epsilon | |
Unconjugated | |
Llama IgG Fc Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>90% as determined by SDS-PAGE. |