Learn More
Invitrogen™ Fractalkine-Cell Lysates (CX3CL1) Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ ERCXCL1CL
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.00400kg
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
The Rat Fractalkine-Cell Lysate (CX3CL1) ELISA quantitates Rt Fractalkine in rat cell and tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt Fractalkine. Principle of the method The Rat Fractalkine solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Les chimiokines sont une famille de protéines associées au trafic de leucocytes dans la surveillance immunitaire et le recrutement de cellules inflammatoires. Elles sont classées en fonction de la position des principaux résidus de cystéine. CX3CL1 est une chimiokine CX3C connue pour induire l’adhésion et la migration des leucocytes respectivement médiés par une forme soluble et liés à la membrane. Des expériences récentes ont montré que le CX3CL1 peut supprimer la production d’oxyde nitreux, d’interleukine-6 et de TNF-a dans les cellules microgéliennes et neuronales activées, suggérant qu’il peut agir comme inhibiteur intrinsèque contre la neurotoxicité par les microglies activées. Son récepteur, CX3CR1, fonctionne également comme un co-récepteur pour la fusion d’enveloppes VIH-1 et VIH-2 et l’infection virale, qui peut être inhibée par CX3CL1.Spécification
O55145 | |
5 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Lysats cellulaires | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
89808 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lyse cellulaire, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 tests | |
Oncologie | |
2°C à 8°C | |
Rat | |
4 h 45 min |
2,74-2000 pg/ml | |
5 pg/ml à 2000 pg/ml | |
Biotine | |
Chimiokine & récepteurs | |
La paire d’anticorps fournie dans ce kit reconnaît la fractalkine de rat. | |
Rat | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Cx3c,Scyd1 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Lysat cellulaire ,20 μl | |
Cx3c, Scyd1 | |
1 h 20 min |