Learn More
IgG2a kappa de rat, Super Bright 645, clone : EBR2a, contrôle d’isotype, eBioscience™
Contrôle d’isotype de rat
Marque:  Invitrogen 64-4321-82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15875683
  • 350.00€ / 100µg
Date d’expédition estimée: 22-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
L’isotype d’un anticorps primaire et l’application dans laquelle il est utilisé peuvent entraîner une coloration de fond. Le bruit de fond des anticorps primaires peut être causé par la liaison aux récepteurs Fc sur les cellules cibles ; par des interactions non spécifiques avec les protéines cellulaires, les glucides et les lipides ; ou par autofluorescence cellulaire. Les anticorps de contrôle d’isotype peuvent agir comme des contrôles négatifs pour aider à différencier le signal de fond non spécifique du signal d’anticorps spécifique, car ils n’ont aucune spécificité pertinente pour un antigène cible. Bien que les contrôles d’isotypes soient les plus couramment utilisés dans la cytométrie en flux, ils sont utiles dans d’autres applications telles que l’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), l’immunohistochimie et les déplacements de gel. Les contrôles d’isotypes doivent correspondre aux espèces d’anticorps primaires et à l’isotype afin que le niveau de coloration spécifique par l’anticorps primaire puisse être déterminé avec précision. En cas d’utilisation d’anticorps primaires marqués directement, le contrôle d’isotype fonctionne mieux s’il est conjugué avec le même marquage que l’anticorps de test.
Description : L’IgC2a de rat monoclonal est utile comme immunoglobuline de contrôle d’isotype. Applications rapportées : Cet anticorps eBR2a a été rapporté pour une utilisation dans l’analyse cytométrique en flux. Applications testées : Cet anticorps eBR2a a été testé par cytométrie en flux des cellules sanguines périphériques humaines normales et des splénocytes de souris. Utilisez l’isotype contrôle à la même concentration que l’anticorps expérimental. Super Bright 645 est un colorant en tandem qui peut être excité par la ligne laser violette (405 nm) et émet à 645 nm. Nous vous recommandons d’utiliser un filtre passe-bande 660/20. Assurez-vous que votre instrument est capable de détecter ce fluorochrome. Lors de l’utilisation de deux ou plusieurs anticorps conjugués au colorant Super Bright dans un panneau de coloration, il est recommandé d’utiliser Super Bright Staining Buffer (cat. SB-4400) pour minimiser toute interaction polymère non spécifique. Reportez-vous à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Sensibilité à la lumière : Ce colorant en tandem est sensible à l’oxydation photoinduite. Protégez ce flacon et les échantillons colorés de la lumière. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans IC Fixation Buffer (cat. 00-8222) (100 μL d’échantillon de cellule + 100 μL d’IC Fixation Buffer) ou la solution 1-step Fix/Lyse (cat. 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / la compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées empiriquement. Excitation : 405 nm, émission : 645 Nm ; laser : Laser violet
Spécification
Spécification
IgG2 kappa de rat
Control
0,2 mg/ml
PBS avec BSA et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
IgG2, IgG2a, IgG2k
IgG2a, kappa
100μ g
4°C, stocker dans l’obscurité, NE PAS CONGELER !
Non applicable
Cytométrie en flux, Flow Cytometry
eBR2a
Super Bright 645
Liquide
Rat
Chromatographie d’affinité
RUO
Isotype contrôle
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche