missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Rat PDGF-BB ELISA Kit
Rat PDGF-BB quantitates rat PDGF-BB in serum, plasma, supernatant.
676.00€ - 2635.00€
Specifications
Numéro d’adhésion | Bécaplermine ; c-sis ; FLJ12858 ; H-PDGF-BB ; IBGC5 ; LOC100358772 ; PDGF ; protéine pdgf ; sous-unité B de PDGF ; PDGF, chaîne B ; PDGF2 ; PDGF-2 ; PDGFB ; PDGF-B ; sous-unité B de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; facteur de croissance dérivé des plaquettes, polypeptide B ; facteur de croissance dérivé des plaquettes 2 ; chaîne B de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; bêta de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; polypeptide bêta de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; polypeptide bêta de facteur de croissance dérivé des plaquettes (homologue oncogène de sarcome simien viral (v-sis)) ; sous-unité B de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; facteur de croissance dérivé des plaquettes, bêta polypeptide (oncogène SIS) ; facteur de croissance dérivé des plaquettes, identique à Sis (homologue oncogène de sarcome simien viral, c-sis) ; c-SIS proto-oncogène ; Sis ; SSV |
---|---|
Plage de dosage | 8 à 2 000 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 8 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
17135889
|
Invitrogen™
ERA49RBX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16626523
|
Invitrogen™
ERA49RB |
96 tests |
676.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Rat PDGF-BB quantitates rat PDGF-BB in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat PDGF-BB.
The protein encoded by this gene is a member of the platelet-derived growth factor family. The four members of this family are mitogenic factors for cells of mesenchymal origin and are characterized by a motif of eight cysteines. This gene product can exist either as a homodimer (PDGF-BB) or as a heterodimer with the platelet-derived growth factor alpha polypeptide (PDGF-AB), where the dimers are connected by disulfide bonds. Mutations in this gene are associated with meningioma. Reciprocal translocations between chromosomes 22 and 7, at sites where this gene and that for COL1A1 are located, are associated with a particular type of skin tumor called dermatofibrosarcoma protuberans resulting from unregulated expression of growth factor. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene.Specifications
Bécaplermine ; c-sis ; FLJ12858 ; H-PDGF-BB ; IBGC5 ; LOC100358772 ; PDGF ; protéine pdgf ; sous-unité B de PDGF ; PDGF, chaîne B ; PDGF2 ; PDGF-2 ; PDGFB ; PDGF-B ; sous-unité B de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; facteur de croissance dérivé des plaquettes, polypeptide B ; facteur de croissance dérivé des plaquettes 2 ; chaîne B de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; bêta de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; polypeptide bêta de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; polypeptide bêta de facteur de croissance dérivé des plaquettes (homologue oncogène de sarcome simien viral (v-sis)) ; sous-unité B de facteur de croissance dérivé des plaquettes ; facteur de croissance dérivé des plaquettes, bêta polypeptide (oncogène SIS) ; facteur de croissance dérivé des plaquettes, identique à Sis (homologue oncogène de sarcome simien viral, c-sis) ; c-SIS proto-oncogène ; Sis ; SSV | |
8 pg/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Analyse PDGFB | |
<10% | |
HRP | |
Surnageant, 50 µl ; plasma, 50 µl ; sérum, 50 µl | |
PDGF-BB | |
4 h 45 min |
8 à 2 000 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q05028 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |