Learn More
Invitrogen™ RAT TWEAK R ELISA Kit
Rat TWEAK R quantitates rat TWEAK R in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ ERA58RB
Informations supplémentaires : Poids : 0.33800kg
Description
Rat TWEAK R quantitates rat TWEAK R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat TWEAK R.
Le Tweak est un membre de la famille TNF et a été décrit pour la première fois comme un inducteur faible de l’apoptose dans démontrer que cette molécule relativement petite est une lignée cellulaire entièrement transformée. Récemment, un récepteur pour TWEAK a été isolé par clonage d’expression à partir d’une bibliothèque d’ADNc cellulaire HUVEC. TweakR est une petite protéine appartenant à la super famille de récepteurs TNF. TweakR est capable d’initier un signal prolifératif en se liant à TRAF1, 2 et 3. L’ARNm TweakR est régulé de manière à être résorbé pendant la régénération tissulaire dans l’aorte et le foie. Il peut également jouer un rôle dans la migration des cellules vasculaires et l’angiogenèse.Spécification
Ai255180; C87282; CD266; FGF-inductible 14; Fgfrp2; Protéine 2 régulée par le facteur de croissance des fibroblastes; protéine 14 de réponse immédiate inductible par le facteur de croissance des fibroblastes; protéine 2 régulée par le facteur de croissance des fibroblastes; Fn14; HPIP; superfamille des récepteurs du TNF 12 A; Tnfrsf12a; superfamille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale 12 A; TweakR; TWEAK-R; récepteur du facteur de croissance faible; récepteur du facteur de nécrose; superfamille des tumeurs 12 A; Protéine transmembranaire de type I Fn14 | |
0,3 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
96 tests | |
Surnageant, 50 µl ; plasma, 50 µl ; sérum, 50 µl | |
CD266 | |
4 h 45 min |
0,3 à 80 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
TNFRSF12A | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |