Learn More
Invitrogen™ RAT TWEAK R ELISA Kit
Rat TWEAK R quantitates rat TWEAK R in serum, plasma, supernatant.
676.00€ - 2635.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | Ai255180; C87282; CD266; FGF-inductible 14; Fgfrp2; Protéine 2 régulée par le facteur de croissance des fibroblastes; protéine 14 de réponse immédiate inductible par le facteur de croissance des fibroblastes; protéine 2 régulée par le facteur de croissance des fibroblastes; Fn14; HPIP; superfamille des récepteurs du TNF 12 A; Tnfrsf12a; superfamille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale 12 A; TweakR; TWEAK-R; récepteur du facteur de croissance faible; récepteur du facteur de nécrose; superfamille des tumeurs 12 A; Protéine transmembranaire de type I Fn14 |
---|---|
Plage de dosage | 0,3 à 80 ng/ml |
Sensibilité du dosage | 0,3 ng/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17135899
|
Invitrogen™
ERA58RBX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16636523
|
Invitrogen™
ERA58RB |
96 tests |
676.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Rat TWEAK R quantitates rat TWEAK R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat TWEAK R.
TWEAK is a member of the TNF family and was first described as a weak inducer of apoptosis in demonstrate that this relatively small molecule is a fully transformed cell lines. Recently, a receptor for TWEAK was isolated by expression cloning from a HUVEC cell cDNA library. TweakR is a small protein belonging to TNF receptor super family. TweakR is capable of intiating a proliferative signal by binding to TRAF1, 2, and 3. TweakR mRNA is upregulated during tissue regeneration in the aorta and liver. It may also play a role in vascular cell migration and angiogenesis.Spécification
Ai255180; C87282; CD266; FGF-inductible 14; Fgfrp2; Protéine 2 régulée par le facteur de croissance des fibroblastes; protéine 14 de réponse immédiate inductible par le facteur de croissance des fibroblastes; protéine 2 régulée par le facteur de croissance des fibroblastes; Fn14; HPIP; superfamille des récepteurs du TNF 12 A; Tnfrsf12a; superfamille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale 12 A; TweakR; TWEAK-R; récepteur du facteur de croissance faible; récepteur du facteur de nécrose; superfamille des tumeurs 12 A; Protéine transmembranaire de type I Fn14 | |
0,3 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,3 à 80 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
TNFRSF12A | |
<10% | |
HRP | |
Surnageant, 50 µl ; plasma, 50 µl ; sérum, 50 µl | |
CD266 | |
4 h 45 min |