Learn More
Invitrogen™ VEGF-A Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ ERVEGFA
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.00400kg
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
The Rat Vascular Endothelial cell Growth Factor A (Rt VEGF-A) ELISA quantitates Rt VEGF-A in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt VEGF-A. Principle of the method The Rat VEGF-A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le VEGF (facteur de croissance endothélial vasculaire), qui est une glycoprotéine homodimère à ponts disulfures impliquée dans l’angiogenèse de 45 kDa, qui promeut la progression des tumeurs et les métastases. Le VEGF a divers effets sur l’endothélium vasculaire, notamment la capacité de promouvoir la viabilité des cellules endothéliales, la mitogenèse, la chimiotaxie et la perméabilité vasculaire. La famille de VEGF comprend actuellement les VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E et PIGF. Le VEGF et son système récepteur se sont révélés être les régulateurs fondamentaux de la signalisation cellulaire de l’angiogenèse. La plupart des tumeurs ont l’exigence absolue d’angiogenèse et le VEGF a été décrit comme la cytokine angiogénique la plus puissante liée à ce processus. À ce jour, 5 différentes isoformes du VEGF ont été décrites. Ces isoformes sont générées à la suite d’un épissage alternatif à partir d’un seul gène VEGF. Ces différentes isoformes se lient à deux récepteurs tyrosine-kinase flt-1 (VEGFR-1) et flk-1 / KDR (VEGFR-2), qui s’expriment presque exclusivement sur les cellules endothéliales. Le VEGF et ses récepteurs de liaison de haute affinité, les tyrosine kinases FLK1 et FLT1, seraient importants pour le développement du système vasculaire embryonnaire. Des études ont montré qu’une forme alternativement épissée de FLT1 produit une protéine soluble, appelée sFLT1, qui lie le facteur de croissance endothélial vasculaire avec une affinité élevée, jouant un rôle inhibiteur dans l’angiogenèse. Des taux élevés de VEGF sont liés au syndrome de POEMS (polyneuropathie, organomégalie, endocrinopathie, gammapathie monoclonale, changements cutanés), également appelé syndrome de Crow-Fukase, qui affecte plusieurs organes du corps.Spécification
P16612 | |
2 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
83785 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 tests | |
Oncologie | |
2°C à 8°C | |
Rat | |
4 h 45 min |
0,82-200 pg/ml | |
2 pg/ml à 200 pg/ml | |
Biotine | |
Chimiokine & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CNI-2 de rat, CNIC-3, CNTF, fractalkine, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, bêta-NGF, TIMP-1, TNF-alpha. | |
Rat | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
VEGF-A,VEGF164,VPF,Vegf | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
VEGF-A, VEGF164, VPF, Vegf | |
1 h 20 min |