Learn More
Gibco™ Hépatocytes de rat mâle cryoconservés (Wistar), suspension
Hépatocytes de rat mâle cryoconservés (Wistar), suspension
Marque:  Gibco™ WICS10
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.00280kg
Code produit. 13385664
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Ces hépatocytes de rat mâle cryoconservés (Wistar) ont été caractérisés pour les activités enzymatiques de métabolisation des médicaments de phase I et de phase II générales.
Cellules par flacon : 4–8 millions
Obtenez les résultats dont vous avez besoin avec les hépatocytes GIBCO™
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées, des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité de tirer des corrélations in vitroin vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation strictes vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé pour :
  • Activités enzymatiques de phases I et II
  • Morphologie adéquate
  • Viabilités généralement >75 %
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
    Liens connexes :
    En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés.
    En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes.
    Remarque :
    Ces produits devant être expédiés en flacons Dewar LN2, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
  • Spécification
    Spécification
    135°C
    Cryoconservé
    Hepatocytes cryoconservés de rat mâle en suspension (Wistar)
    Hépatocytes cryoconservés de rat mâle en suspension, 1 ml, espèces rat, type de cellules hépatocytes, donneur groupé, stockage d’azote liquide, pour les hépatocytes et les modèles hépatostatiques, pharmaceutiques et biopharmaceutique, culture de cellules primaires, dosages ADME/Tox basés sur des cibles
    Hépatocytes
    Culture cellulaire, recherche et développement pharmaceutique, dosages ADME/Tox basés sur des cible, dosages toxicologiques cellulaires, culture cellulaire primaire, culture d’hépatocytes, modèles hépatocytes et hépatiques
    1 ml