missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RBM47 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RBM47 |
---|---|
Concentration | 0.22 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16842515
|
Proteintech
23902-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16832515
|
Proteintech
23902-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The function of this protein remains unknown.Spécification
RBM47 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat | |
A0AV96, Q66H68 | |
305340, 54502 | |
RBM47 Fusion Protein Ag20984 | |
Primary | |
-20°C | |
RBM47 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
NET18, RBM47, RNA binding motif protein 47, RNA binding protein 47 | |
Rbm47 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |