missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBP7 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

129.00€ - 349.00€

Spécification

Antigène RBP7
Concentration 233 μg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16823234
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14541-1-AP-150UL
150 μL
349.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-12-2022
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16833234
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14541-1-AP-20UL
20 μL
129.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-12-2022
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

The RBP7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RBP7. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RBP7 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, IP, WB, ELISA analysis.

Spécification

Spécification

RBP7
Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse, Rat, Human
IgG
233 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
116362
Primary
FDS
Product Certifications