missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RCC2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RCC2 |
---|---|
Concentration | 0.18 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816494
|
Proteintech
16755-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806494
|
Proteintech
16755-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is a member of the RecQ DEAH helicase family and interacts with the BRCT repeats of breast cancer, type 1 (BRCA1). The bound complex is important in the normal double-strand break repair function of breast cancer, type 1 (BRCA1). This gene may be a target of germline cancer-inducing mutations.Spécification
RCC2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9P258 | |
55920 | |
RCC2 Fusion Protein Ag10271 | |
Primary | |
-20°C | |
RCC2 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1470, Protein RCC2, RCC1 like protein TD 60, RCC2, TD 60, TD60 | |
RCC2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |