Learn More
RDH11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RDH11 |
---|---|
Concentration | 0.5 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16827913
|
Proteintech
11077-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16817913
|
Proteintech
11077-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
RHD11, a member of the short-chain dehydrogenase/reductase superfamily of oxidoreductases, is expressed at high levels in prostate epithelium, and its expression is regulated by androgens.Spécification
RDH11 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8TC12, Q9QYF1 | |
17252, 362757, 51109 | |
RDH11 Fusion Protein Ag1485 | |
Primary | |
-20°C | |
RDH11 |
0.5 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ARSDR1, CGI 82, HCBP12, MDT1, PSDR1, RALR1, RDH11, Retinal reductase 1, Retinol dehydrogenase 11, SCALD, SDR7C1 | |
Rdh11 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |