Learn More
RDH14 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène RDH14
Concentration 0.19 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16835874
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16283-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
16825874
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16283-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
Exhibits an oxidoreductive catalytic activity towards retinoids. Most efficient as an NADPH-dependent retinal reductase. Displays high activity toward 9-cis and all-trans-retinol. No steroid dehydrogenase activity detected.
Spécification
Spécification
RDH14
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q9ERI6, Q9HBH5
105014, 500629, 57665
RDH14 Fusion Protein Ag9386
Primary
-20°C
RDH14
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Alcohol dehydrogenase PAN2, PAN2, RDH14, Retinol dehydrogenase 14, SDR7C4
Rdh14
IgG
Antigen Affinity Chromatography