Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs magnétiques Reacti-Therm™ pour petits flacons de réaction Reacti-Vial™
Utilisez ces barreaux d’agitation triangulaires pour accélérer les temps de réaction et mélanger facilement des échantillons dans des flacons du système de dérivation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™.
175.12€ - 175.43€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11597450
|
Thermo Scientific™
TS-16010 |
Reacti-Vials de 0,3 et 1 ml | 6/boîte |
175.43€
6 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11587450
|
Thermo Scientific™
TS-16000 |
Flacons Reacti-Vial de 3, 5 et 10 ml | 6/boîte |
175.12€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisez ces barreaux d’agitation triangulaires pour accélérer les temps de réaction et mélanger facilement de petits échantillons dans des flacons à fond conique du système de dérivation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™. Les barreaux d’agitation assurent l’agitation simultanée des échantillons dans plusieurs flacons lorsqu’ils sont utilisés avec un module de chauffage / agitation Reacti-Therm équipé de blocs en aluminium Reacti-Block appropriés.
Spécification
6/boîte |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.