Learn More
Greiner Bio-One Tubes de réaction
Fabriqués en PP pour offrir une résistance chimique et thermique élevée. Les tubes de réaction Greiner Bio-One™ supportent des températures allant de –80 à +121°C.
26.50€ - 185.00€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Couleur | Translucide |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10788062
|
Greiner Bio-One
667201 |
0.5 mL | 15,000 x g (Fixed-angle rotor) |
26.50€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11826913
|
Greiner Bio-One
616201 |
1.5 ml | 18000xG : rotor angulaire |
60.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11779502
|
Greiner Bio-One
722201 |
2 ml | 22 000 x G : rotor angulaire |
185.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Exempt de métaux lourds
- Jetable
- Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min.
Spécification
Oui | |
Translucide | |
Polypropylène |