Learn More
BD Biosciences Rack de réactifs - V500-C.
Le rack de réactifs pré-refroidis maintient la température de vos anticorps pendant 75 minutes, préservant la qualité et la stabilité de leurs colorants protéiques.
Marque:  BD Biosciences 657184
Informations supplémentaires : Poids : 0.89120kg
Code produit. 15951270
  • 102.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
Les racks de réactifs BD™ pré-refroidis maintiennent la température de vos anticorps pendant 75 minutes, préservant la qualité et la stabilité de leurs colorants protéiques. Les racks de réactifs BD sont empilables et disponibles dans différentes couleurs pour vous aider à organiser vos flacons sur la paillasse ainsi que dans le réfrigérateur. Chaque rack est rempli de matériau de refroidissement et peut accueillir jusqu'à 25  flacons ambrés BD™ et 20 flacons de type BD Pharmingen™ plus étroits. Dimensions 180 mm x 54,5 mm - Poids : 950 gr.
Spécification
Spécification
Rempli de matériau de refroidissement.
Oui
950 G
Flacons ambrés BD™ (5) et flacons de type Narrower BD Pharmingen™ (20)
180 mm x 54,5 mm