Learn More
Heidolph™ Flacon récepteur
Pour une utilisation avec évaporateurs rotatifs
Marque: Heidolph™ 514-82000-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec S 35/20
- Référence 15-300-004-11 : inclure les vannes de vidange
- Inclus en standard pour tous les modèles industriels Hei-VAP
Spécification
Transparent | |
Flacon récepteur | |
35/20 |
Verre | |
Évaporateurs rotatifs | |
250 ml |