Learn More
Heidolph™ Ballons de réception
For use with rotary evaporators
75.00€ - 1600.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Type | Flacon récepteur |
Centre de numéro du joint conique standard | 35/20 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10005791
|
Heidolph™
514-82000-00 |
250 ml |
75.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10660113
|
Heidolph Instruments
514-83000-00 |
500 mL |
84.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10249601
|
Heidolph™
514-84000-00 |
1 000 ml |
91.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10030972
|
Heidolph™
15-300-004-11 |
10 L |
1600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec S 35/20
Spécification
Transparent | |
Verre | |
Flacon récepteur | |
35/20 |