Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon récepteur
Conçu spécialement pour une utilisation dans les évaporateurs rotatifs. Les flacons récepteurs Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués à partir d’un verre DURAN™ durable.
44.89€ - 88.19€
Spécification
Matériau | Verre Duran |
---|---|
Type | Flacon récepteur |
À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs rotatifs |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11896104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03063537 |
100 mL |
44.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11826134
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03063573 |
2000 mL |
88.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11806114
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03063549 |
250 mL |
53.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11876134
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03063558 |
500 mL |
50.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec prise à joint sphérique S 35
- Avec étiquette de marquage
- Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Verre Duran | |
Flacon récepteur | |
Évaporateurs rotatifs |