Learn More
Cole-Parmer™ Flacon récepteur pour évaporateur rotatif Stuart™
Peut être utilisé avec tous les ensembles de verrerie Stuart™.
92.21€ - 170.30€
Spécification
Type | Flacon récepteur |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs rotatifs Stuart |
Forme | Sphérique |
Rétreint | Prise sphérique S35 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12477802
|
Cole-Parmer™
10096-67 |
100 mL |
170.30€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12497802
|
Cole-Parmer™
10096-71 |
50 ml |
92.21€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec évaporateur rotatif Stuart™
- Prise sphérique S35
- Fond rond
Spécification
Flacon récepteur | |
Évaporateurs rotatifs Stuart | |
Sphérique | |
Prise sphérique S35 |