Learn More
UVP Lampe UV rechargeables
Marque:  UVP 95-0186-02
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Code produit. 11798221
  • 275.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
Lampes UV rechargeables
• Rechargeable sur secteur
• Possiblité d'avoir 2 tubes de longueurs d'onde différentes pour l'un des modèles
• Lampe rechargeable 6W, 365nm
Spécification
Spécification
Lampe UV rechargeable
365 nm
140 mm
UVL-26P
6 W
249 x 76 x 140 mm
249 mm
76 mm