Learn More
UVP Lampe UV rechargeables
275.00€ - 621.00€
Spécification
Type de produit | Lampe UV rechargeable |
---|---|
Puissance en watts | 6 W |
Dimensions (L x l x H) | 249 x 76 x 140 mm |
Hauteur (métrique) | 140 mm |
Longueur (métrique) | 249 mm |
Code produit | Marque | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12005340
|
UVP
95-0181-02 |
365/254 nm |
621.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11708241
|
UVP
95-0187-02 |
254 nm |
429.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11798221
|
UVP
95-0186-02 |
365 nm |
275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Lampes UV rechargeables• Rechargeable sur secteur
• Possiblité d'avoir 2 tubes de longueurs d'onde différentes pour l'un des modèles
• Lampe rechargeable 6W, 254 / 365nm
Spécification
Lampe UV rechargeable | |
249 x 76 x 140 mm | |
249 mm |
6 W | |
140 mm | |
76 mm |