Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Helix-destabilizing Protein
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T3 (Bacteriophage T3) Helix-destabilizing protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_523311.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 927413 |
Nom | Helix-destabilizing Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16088750
|
enQuireBio™
QP7414-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16008760
|
enQuireBio™
QP7414-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16098750
|
enQuireBio™
QP7414-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16018760
|
enQuireBio™
QP7414-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16028760
|
enQuireBio™
QP7414-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16038760
|
enQuireBio™
QP7414-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_523311.1 | |
Helix-destabilizing Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bacteriophage | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
927413 | |
Research Use Only | |
2.5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGFKKKVYT SGLGTAEPYA YLSKPDYGNE ERGFGNPRGV YKVDLTLSNK DPRCQAMVDE IVKTHEEAYA AAVEEFEANP PQVQRGKKPL TPYEGDMPFF DNGDGTTTFK FKCYASFQDK KTKETKHINL VVVDSKGKKI QEVPIIGGGS KLKVKYSLVP YKWNTAVGAS VKLQLESVML VELATFGGGG EDEWADEVED GGYTASESRQ SRDEQEWQED EHEETPDDDE DF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |