Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage H19B (Bacteriophage H19B) Shiga-like toxin 1 subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Nom | Shiga-like toxin 1 subunit B Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | stxB |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16016790
|
enQuireBio™
QP6941-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16036790
|
enQuireBio™
QP6941-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16026790
|
enQuireBio™
QP6941-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16046790
|
enQuireBio™
QP6941-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16056790
|
enQuireBio™
QP6941-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16066790
|
enQuireBio™
QP6941-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Shiga-like toxin 1 subunit B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bacteriophage | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
stxB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TPDCVTGKVE YTKYNDDDTF TVKVGDKELF TNRWNLQSLL LSAQITGMTV TIKTNACHNG GGFSEVIFR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |