Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Enterokinase Protein
A cDNA sequence encoding the Enterokinase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 1690.00€
Spécification
Nom | Enterokinase Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Bovine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15968388
|
enQuireBio™
QP11793-EC-20IU |
20 IU |
143.00€
20 unités |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958388
|
enQuireBio™
QP11793-EC-100IU |
100 IU |
520.00€
100 unités |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15978388
|
enQuireBio™
QP11793-EC-500IU |
500 IU |
1690.00€
500 unités |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Enterokinase Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Bovine | |
Untagged | |
Bovine EK in 50mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.5M NaCl and 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSKRSVPSR HRSLTTYEVM FAVLFVILVA LCAGLIAVSW LSIQGSVKDA AFGKSHEARG TLKIISGATY NPHLQDKLSV DFKVLAFDIQ QMIDDIFQSS NLKNEYKNSR VLQFENGSII VIFDLLFDQW VSDKNVKEEL IQGIEANKSS QLVTFHIDLN SIDITASLEN FSTISPATTS EKLTTSIPLA TPGNVSIECP PDSRLCADAL KCIAIDLFCD GELNCPDGSD EDNKTCATAC DGRFLLTGSS GSFEALHYPK PSNNTSAVCR WIIRVNQGLS IQLNFDYFNT YYADVLNIYE GMGSSKILRA SLWSNNPGII RIFSNQVTAT FLIQSDESDY IGFKVTYTAF NSKELNNYEK INCNFEDGFC FWIQDLNDDN EWERTQGSTF PPSTGPTFDH TFGNESGFYI STPTGPGGRR ERVGLLTLPL DPTPEQACLS FWYYMYGENV YKLSINISSD QNMEKTIFQK EGNYGQNWNY GQVTLNETVE FKVSFYGFKN QILSDIALDD ISLTYGICNV SVYPEPTLVP TPPPELPTDC GGPHDLWEPN TTFTSINFPN SYPNQAFCIW NLNAQKGKNI QLHFQEFDLE NIADVVEIRD GEGDDSLFLA VYTGPGPVND VFSTTNRMTV LFITDNMLAK QGFKANFTTG YGLGIPEPCK EDNFQCKDGE CIPLVNLCDG FPHCKDGSDE AHCVRLFNGT TDSSGLVQFR IQSIWHVACA ENWTTQISDD VCQLLGLGTG NSSVPTFSTG GGPYVNLNTA PNGSLILTPS QQCLEDSLIL LQCNYKSCGK KLVTQEVSPK IVGGSDSREG AWPWVVALYF DDQQVCGASL VSRDWLVSAA HCVYGRNMEP SKWKAVLGLH MASNLTSPQI ETRLIDQIVI NPHYNKRRKN NDIAMMHLEM KVNYTDYIQP | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |