missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine FGF 2 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1835.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 281161 |
---|---|
Nom | FGF 2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | FGF2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15994368
|
enQuireBio™
QP10599-5UG |
5 μg |
276.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904378
|
enQuireBio™
QP10599-EC-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15984368
|
enQuireBio™
QP10599-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964368
|
enQuireBio™
QP10599-1MG |
1 mg |
1835.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
281161 | |
Research Use Only | |
FGF2 | |
Recombinant Protein | |
Untagged | |
The FGF-basic Bovine was lyophilized from a concentrated sterile solution containing 50mM Na2HPO4, pH 7.5 and 0.5% HSA. |
FGF 2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The recommended concentration in responsive cells is 0.1 to 2ng/ml. | |
Bovine | |
MAAGSITTLP ALPEDGGSGA FPPGHFKDPK RLYCKNGGFF LRIHPDGRVD GVREKSDPHI KLQLQAEERG VVSIKGVCAN RYLAMKEDGR LLASKCVTDE CFFFERLESN NYNTYRSRKY SSWYVALKRT GQYKLGPKTG PGQKAILFLP MSAKS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |