Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 990.00€
Spécification
Nom | GH Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The activity as determined by the PDFP13B9 cells stably transfected with rabbit GH receptors. Bovine GH is also capable of forming a 1:2 complex with the recombinant ovine growth hormone receptor extracellular domain (ECD). |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974488
|
enQuireBio™
QP10639-20UG |
20 μg |
131.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954488
|
enQuireBio™
QP10639-100UG |
100 μg |
203.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964488
|
enQuireBio™
QP10639-1MG |
1 mg |
990.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
1 afpamslsgl fanavlraqh lhqlaadtfk efertyipeg qrysiqntqv 51 afcfsetmpa ptgkneaqqk sdlellrisl lliqswlgpl qflsrvftns 101 lvfgtsdrvy eklkdleegi lalmreledg tprrgqilkq tydkfdtnmr 151 sddallknyg llscfrkdlh ktetylrvmk crrfgeasca f | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The activity as determined by the PDFP13B9 cells stably transfected with rabbit GH receptors. Bovine GH is also capable of forming a 1:2 complex with the recombinant ovine growth hormone receptor extracellular domain (ECD). | |
Bovine | |
Untagged | |
The Bovine Growth Hormone protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3 adjusted to pH 8-9. |