Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Glycolipid transfer Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Glycolipid transfer protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_786993.1
Identification génétique (Entrez) 327678
Nom Glycolipid transfer Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16090780
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6098-EC-100UG
100 μg
940.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16010790
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6098-EC-1MG
1 mg
3260.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16000790
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6098-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16020790
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6098-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16030790
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6098-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16040790
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6098-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_786993.1
Glycolipid transfer Protein
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
327678
Research Use Only
GLTP
Recombinant Protein
E. coli
ALLAEHLLRP LPADKQIETG PFLEAVSHLP PFFDCLGSPV FTPIKADISG NITKIKAVYD TNPTKFRTLQ NILEVEKEMY GAEWPKVGAT LALMWLKRGL RFIQVFLQSI CDGERDENHP NLIRVNATKA YEMALKKYHG WIVQKIFQAA LYAAPYKSDF LKALSKGQNV TEEECLEKVR LFLVNYTATI DVIYEMYTRM NAELNYKV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.