Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine PI3Ka Protein
A cDNA sequence encoding the PI3Ka was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00€ - 665.00€
Spécification
Nom | PI3Ka Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Bovine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952349
|
enQuireBio™
QP13049-1UG |
1 μg |
203.00€
1µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962349
|
enQuireBio™
QP13049-2.5UG |
2.5 μg |
373.00€
2.50µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972349
|
enQuireBio™
QP13049-5UG |
5 μg |
665.00€
5µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PI3Ka Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Bovine | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
PI3Ka solution in 25mM HEPES, pH 8.0, 25mM NaCl, 2.5mM MgCl2 and 50% glycerol. |