Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine TROVE2 Protein
A cDNA sequence encoding the TROVE2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6090.00€
Spécification
Nom | TROVE2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Bovine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954809
|
enQuireBio™
QP13820-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934809
|
enQuireBio™
QP13820-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944809
|
enQuireBio™
QP13820-1MG |
1 mg |
6090.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TROVE2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Bovine | |
Untagged | |
Greater than 60% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
TROVE2 is supplied in 16mM HEPES buffer pH 8.0, 400mM NaCl, and 20% glycerol. |