Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Trypsin Protein
A cDNA sequence encoding the Trypsin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1015.00€
Spécification
Nom | Trypsin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | 3,650 Units/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975498
|
enQuireBio™
QP10896-1MG |
1 mg |
131.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965498
|
enQuireBio™
QP10896-10MG |
10 mg |
203.00€
10mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955498
|
enQuireBio™
QP10896-100MG |
100 mg |
1015.00€
100mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Trypsin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
The protein was lyophilized without any additives. |
Research Use Only | |
3,650 Units/mg. | |
Bovine | |
Untagged | |
Greater than 90% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |